Learn More
Fisherbrand™ Tarros de vidrio de pared recta con certificado de pureza
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
250 ml
Tamaño del tapón:
53-400 mm
70-400 mm
Descripción
Tarros de cristal transparentes de paredes rectas ideales para muestreo de suelos y aplicaciones medioambientales. Los tarros de cristal transparentes de paredes rectas Fisherbrand™ con tapones están diseñados para facilitar la dispensación y el llenado.
- Ideal para el muestreo de suelos y para aplicaciones medioambientales
- Las paredes con lados rectos permiten la extracción completa del contenido
- No esterilizables en autoclave
- Los frasco se envasan con tapones incluidos
- La tapa está forrada con PTFE
- Fabricados con vidrio de sosa
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 60 ml |
Capacidad (imperial) | 2 oz |
Color | Transparente |
Para utilizar con (aplicación) | Muestreo de suelos y aplicaciones ambientales |
Material | Vidrio sodocálcico |
Cantidad | 24/pack |
Color del tapón | Blanco |
Certificaciones/conformidad | Agencia estadounidense de protección medioambiental (EPA) |
Closure Included | Sí |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave (120 °C) |
Mostrar más |
Título del producto
Fisherbrand™ Tarros de vidrio de pared recta con certificado de pureza >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido