Learn More
Fisherbrand™ Frascos de lados rectos con certificación de limpieza
98.10 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
500 ml
1 l
Descripción
Ideal para el muestreo de suelos y para aplicaciones medioambientales. Los frascos de lados rectos limpios certificados Fisherbrand™ están fabricados con vidrio sodocálcico de color transparente.
- Limpiados según las directrices de la EPA para semivolátiles, pesticidas, PCB y metales
- Las paredes con lados rectos permiten la extracción completa del contenido
- Los frascos son esterilizables en autoclave, pero los tapones no
Especificaciones
Capacidad | 125 ml (4 oz) |
Capacidad (métrico) | 125 ml |
Capacidad (imperial) | 4 oz |
Color | Transparente |
Material | Vidrio sodocálcico |
Longitud (métrico) | 89 mm |
Cantidad | 24/pack |
Color del tapón | Blanco |
Material de revestimiento | PTFE |
Certificaciones/conformidad | Certificado de análisis |