Learn More
Implen™ Juego de filtros de vidrio de holmio y de densidad neutra certificados para el control de longitud de onda y la precisión fotométrica para las cubetas NP80 y C40 NanoPhotometer™
Juego de filtros de vidrio de holmio y de densidad neutra certificados para el control de longitud de onda y la precisión fotométrica para las cubetas NP80 y C40 NanoPhotometer™
Marca: Implen™ N-4080-HNF
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
El filtro de vidrio de holmio y de densidad neutra certificado es un accesorio opcional que se utiliza como control de longitud de onda y precisión fotométrica para las aplicaciones de cubetas NanoPhotometer™.Especificaciones
Nanofotómetro C40/NP80 | |
Juego de filtros de vidrio de densidad neutra y holmio | |
No | |
Nanofotómetro C40/NP80 | |
Holmio y vidrio neutro |
10 mm | |
Inglés | |
WaveScan | |
Juego de filtros de vidrio de densidad neutra y holmio |