Learn More
Fisherbrand™ Certified Low Particulate Wide Mouth Packer Bottles
317.30 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
Descripción
Ideal para el almacenamiento de polvos secos. Los frascos para encajadora certificados de boca ancha y bajo nivel de partículas Fisherbrand™ se han fabricado con vidrio sodocálcico transparente.
- Vidrio transparente graduado
- La boca ancha facilita el acceso
- Con tapón de polipropileno blanco con revestimiento de espuma de polietileno con exterior de PTFE
- Certificación de limpieza para nivel bajo de partículas, certificado de análisis incluido
Certifications
Con cada caja se incluye un certificado de análisis.
Especificaciones
Capacidad | 8,45 oz, 250 ml |
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Capacidad (imperial) | 8,45 oz |
Procedimiento de limpieza | Agua purificada USP |
Color | Transparente |
Material | Vidrio |
Longitud (métrico) | 70 mm |
Cantidad | 24/pack |
Certificaciones/conformidad | Certificación de nivel bajo de partículas |
Closure Included | Sí |