Learn More
Patrón certificado de densidad de material de referencia, gasolina, 250 ml certificado por la ISO 17034 UKAS (valor nominal: 0,73632 g/ml a 15 °C), Paragon Scientific™
Código de producto. 15431850
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. 15431850
Marca: Paragon Scientific CRMUDEGA
Los materiales de referencia certificados por densidad son para la verificación de instrumentos de laboratorio utilizados en pruebas de petróleo y productos derivados para densidad de acuerdo con ASTM D4052. Los métodos de prueba alternativos son IP 365 e ISO 12185.
  • Totalmente certificado de conformidad con la norma ISO 17034 con arreglo a nuestra acreditación UKAS
  • El más alto nivel de garantía de acreditación, que proporciona los datos certificados más creíbles de que se dispone actualmente en todo el mundo.
  • Los bajos niveles de incertidumbre logran la máxima precisión de datos.
  • Todos los datos generados exclusivamente por los laboratorios acreditados por la norma ISO 17025 de UKAS
  • Trazabilidad completa según las normas internacionales
  • Suministrado en un paquete de seguridad a prueba de manipulaciones conforme a las normas UN.
  • 12 meses de vida útil
  • En stock y disponible para envío inmediato.
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Número UN UN 1203
Cantidad 250 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Certified Reference Material Density Standard, Gasoline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Gasoline : low boiling point naphtha - unspecified
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.