Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales de 9 mm de rosca corta, de vidrio transparente, 1,5 ml, tapón de rosca de PP, orificio central, septum de silicona/PTFE
Kit certificado: Incluye 100 viales y 100 tapones con septum premontados.
64.15€ - 65.85€
Especificaciones
Color del tapón | Azul |
---|---|
Material (revestimiento) | Silicona/PTFE |
Color | Ámbar |
Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
Material | Vidrio |
Código de producto | Marca | Descripción | Marking Spot | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Marking Spot | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
13439748
|
Fisherbrand™
11 40 2557 |
con etiqueta, 1,0 mm de grosor, 45° shore A | Sí |
65.85€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15572320
|
Fisherbrand™
11 40 3197 |
Certificado de MS, SureStop, 1,0 mm de grosor | No |
64.15€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Kit certificado ND9
- 9mm
- Vidrio
- Ámbar
- El sistema 1.5mL
- Tapón de rosca
- Orificio central (6 mm)
- Polipropileno
- Silicona/PTFE
- Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
Especificaciones
Azul | |
Ámbar | |
Vidrio | |
100 | |
Tapón de rosca | |
9-425 |
Silicona/PTFE | |
11,6 mm | |
< 1,85/ml | |
Polipropileno | |
32 mm |