Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales certificados de rosca corta de 9 mm, vidrio transparente, 1,5 ml, tapón de rosca de PP, orificio central, septo de silicona/PTFE
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
< 1,6/ml
< 1,85/ml
Marking Spot:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Kit certificado ND9
- 9mm
- Vidrio
- Transparente
- 1,5 ml
- Tapón de rosca
- Orificio central (6 mm)
- Polipropileno
- Silicona/PTFE
- Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Azul |
| Descripción | Microliter |
| Material (revestimiento) | Silicona/PTFE |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | < 1,6/ml |
| N.° por paquete | 100 |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Screw Cap |
| Mostrar más |