Learn More
Cesio, sólido de color plata, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11344648
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
50 g
Código de producto. 11344648
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043005.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-46-2 | Cs | 132.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-46-2
Fórmula molecular Cs
Peso molecular (g/mol) 132.91
Número MDL MFCD00134037
Clave InChI TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo caesium, cesium-133, cesium, elemental, unii-1ksv9v4y4i, metals basis, 1ksv9v4y4i, cesio, zaesium, casium, zasium
PubChem CID 5354618
ChEBI CHEBI:30514
SMILES [Cs]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cesium
Color Plata
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8% (Metals basis)
Nombre IUPAC cesio
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cesium
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P223-Evitar el contacto con el agua.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Cesium