Learn More
Cesio, sólido de color plata, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11354648
Cesio, sólido de color plata, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354648
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
50 g
Código de producto. 11354648
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043005.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-46-2
Fórmula molecular Cs
Peso molecular (g/mol) 132.91
Número MDL MFCD00134037
Clave InChI TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo caesium, cesium-133, cesium, elemental, unii-1ksv9v4y4i, metals basis, 1ksv9v4y4i, cesio, zaesium, casium, zasium
PubChem CID 5354618
ChEBI CHEBI:30514
SMILES [Cs]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cesium
Color Plata
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8% (Metals basis)
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC cesio
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cesio, sólido de color plata, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >