Learn More
Acetato de cesio, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
73.06€ - 250.25€
CAS | 3396-11-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C2H3CsO2 |
Peso molecular (g/mol) | 191.949 |
Número MDL | MFCD00013056 |
Clave InChI | ZOAIGCHJWKDIPJ-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | cesium acetate, acetic acid, cesium salt, caesium acetate, acetic acid, cesium salt 1:1, acetic acid, cesiumsalt, acetic acid cesium salt, caesium 1+ ion acetate, cesiumacetate, acetic acid cesium, caesium 1+ acetate ionMostrar más |
PubChem CID | 5152919 |
Nombre IUPAC | cesio; acetato |
SMILES | CC(=O)[O-].[Cs+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11334758
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043095.18 |
50 g |
73.06€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11344758
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043095.30 |
250 g |
250.25€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Cesium acetate is used in organic synthesis especially in Perkin reaction to prepare unsaturated cinnamic-type acids. It is used in petroleum drilling fluids as an alternative to cesium formate. In organometallic chemistry, it is an additive for metal-ctalyzed coupling reactions. It is also used in the inversion of stereo chemistry of secondary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3396-11-0 | |
191.949 | |
ZOAIGCHJWKDIPJ-UHFFFAOYSA-M | |
5152919 | |
CC(=O)[O-].[Cs+] |
C2H3CsO2 | |
MFCD00013056 | |
cesium acetate, acetic acid, cesium salt, caesium acetate, acetic acid, cesium salt 1:1, acetic acid, cesiumsalt, acetic acid cesium salt, caesium 1+ ion acetate, cesiumacetate, acetic acid cesium, caesium 1+ acetate ionMostrar más | |
cesio; acetato |
Especificaciones
Cesium acetate | |
3396-11-0 | |
Masa/polvo | |
C2H3CsO2 | |
cesium acetate, acetic acid, cesium salt, caesium acetate, acetic acid, cesium salt 1:1, acetic acid, cesiumsalt, acetic acid cesium salt, caesium 1+ ion acetate, cesiumacetate, acetic acid cesium, caesium 1+ acetate ion | |
ZOAIGCHJWKDIPJ-UHFFFAOYSA-M | |
cesio; acetato | |
5152919 | |
Off-white crystalline powder |
194°C | |
Blanco | |
99% (Metal basis) | |
MFCD00013056 | |
Soluble in water and dimethyl sulfoxide. | |
CC(=O)[O-].[Cs+] | |
191.949 | |
191.95 |
Seguridad y manipulación
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H361.
missing translation for 'einecsNumber' : 222-248-0
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes