Learn More
Bromuro de cesio, cristalino/polvo blanco, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11386858
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
Código de producto. 11386858
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013490.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7787-69-1 | BrCs | 212.81 g/mol
Cesium bromide is used in optics as a beamsplitter component in wide-band spectrophotometers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7787-69-1
Fórmula molecular BrCs
Peso molecular (g/mol) 212.81
Número MDL MFCD00010954
Clave InChI LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cesium bromide, caesium bromide, cesium bromide csbr, tricesium tribromide, csbr, unii-06m25edm3f, caesium 1+ ion bromide, cesiumbromide, br.cs, caesium i bromide
PubChem CID 24592
Nombre IUPAC cesio;bromuro
SMILES [Br-].[Cs+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1300°C
Nombre del producto químico o material Cesium bromide
Punto de fusión 636°C
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% (Metals basis)
Información de solubilidad Very soluble in water. Soluble in alcohol. Insoluble in acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.81
Olor Odorless
Índice de refracción 1.6984
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 4.44 g/cm3 at 20°C