missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromuro de cesio, ultra seco, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7049413
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11337867 10 g 10 g
11347867 50 g 50 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11337867

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014289.09

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 7787-69-1 | BrCs | 212.81 g/mol

Cesium bromide is used as reagent, intermediate in pharmaceuticals.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 7787-69-1
Fórmula molecular BrCs
Peso molecular (g/mol) 212.81
Número MDL MFCD00010954
Clave InChI LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cesium bromide, caesium bromide, cesium bromide csbr, tricesium tribromide, csbr, unii-06m25edm3f, caesium 1+ ion bromide, cesiumbromide, br.cs, caesium i bromide
PubChem CID 24592
Nombre IUPAC cesio;bromuro
SMILES [Br-].[Cs+]

Especificaciones

Punto de ebullición 1300°C
Nombre del producto químico o material Cesium bromide
Punto de fusión 636°C
Nombre de nota Ultra dry
Color Blanco
Forma física Gránulos de malla -10, en ampolla bajo argón
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Índice Merck 14,2009
Información de solubilidad Soluble in water(55g/100mL at 20 C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.81
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Envase Ampolla
Índice de refracción 1.6984
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 4.44 g/mL
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.