Learn More
Carbonato de cesio, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Cesium carbonate is the precursor for other cesium compounds. It acts as a base in sensitive organic reactions. Suzuki, Heck and Sonogashira synthesis are some of the important reactions involving cesium carbonate. It finds use in solar cells as it increases the power conversion efficiency of cells through the transfer of electrons. It is also used in the production of special optical glasses, petroleum catalytic additives, special ceramics, and in sulfuric acid industry. It is useful in the N-alkylation (of sulfonamides, beta-lactams, indoles, heterocycles, and several sensitive nitrogen compounds), carbamination of amines, carbonylation of alcohols, and aerobic oxidation of alcohols into carbonyl compounds without over oxidations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cesium carbonate |
| Punto de fusión | 610°C (decomposition) |
| Forma física | Polvo/gránulos |
| Cantidad | 50 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% (metals basis) |
| Beilstein | 4546405 |
| Información de solubilidad | Freely soluble in water. Soluble in ethanol,dimethylformamide and dimethyl sulfoxide. |
| Nombre IUPAC | dicesio; carbonato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 325.82 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Cesium carbonate
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Cesium carbonate