Learn More
Cloruro de cesio, +99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3756625 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 10518522
Marca: Thermo Scientific Acros 422850250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7647-17-8 | ClCs | 168.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-17-8
Fórmula molecular ClCs
Peso molecular (g/mol) 168.36
Número MDL MFCD00010955
Clave InChI AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
Nombre IUPAC cloruro de cesio(1+)
SMILES [Cl-].[Cs+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1290.0°C
Nombre del producto químico o material Cesium chloride
Punto de fusión 646.0°C
Nombre de nota Pure
Color Blanco
Forma física Crystals
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Argentometry)
Fórmula lineal CsCl
Índice Merck 15,201
Información de solubilidad Solubility in water: 1860g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.36
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Densidad 3.983g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cesium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.