Learn More
Cesium chloride, Puriss. p.a., ≥99.5%, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15683510
Cesium chloride, Puriss. p.a., ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15683510 Tienda Honeywell Fluka Productos
100 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
6 x 100 g
Código de producto. 15683510
Marca: Honeywell-Fluka 31807100G
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss. p.a.,≥99.5%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-17-8
Fórmula molecular ClCs
Peso molecular (g/mol) 168.36
Número MDL MFCD00010955
Clave InChI AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chlorideMostrar másMostrar menos
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
Nombre IUPAC cesio;cloruro
SMILES [Cl-].[Cs+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cesium Chloride
Cantidad 100 g
Fórmula lineal CsCl
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.36g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Puriss. P.a.
Envase Frasco de polietileno
Título del producto
Cesium chloride, Puriss. p.a., ≥99.5%, Honeywell Fluka™ >