Learn More
Dicromato de cesio, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cesium dichromate |
| Forma física | Polvo grueso |
| Cantidad | 25 g |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Fórmula lineal | Cs2Cr2O7 |
| Número UN | UN3087 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 481.8 |
| Porcentaje de pureza | 99.8% |
| Sensibilidad | Hygroscopic |