Learn More
Fluoruro de cesio, 99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10781271
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13400-13-0
Fórmula molecular CsF
Peso molecular (g/mol) 151.90
Número MDL MFCD00010960
Clave InChI XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cesium fluoride, caesium fluoride, cesium monofluoride, dicesium difluoride, tricesium trifluoride, unii-t76a371hjr, caesium 1+ ion fluoride, caesiumfluoride, cesiumfluoride
PubChem CID 25953
SMILES [F-].[Cs+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1251.0°C
Nombre del producto químico o material Cesium fluoride
Punto de fusión 682.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min
Fórmula lineal CsF
Fieser 01,121; 06,100; 07,57; 08,81; 09,100; 10,81; 11,115; 12,108; 13,68; 14,79; 15,75; 16,69; 17,68
Índice Merck 15,2011
Información de solubilidad Solubility in water: 369g/100mL (18°C). Other solubilities: soluble in methanol, insoluble in dioxane and pyridine
Nombre IUPAC cesio;fluoruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.91
Porcentaje de pureza 99%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.