Learn More
Fluoruro de cesio, masa/polvo blanco, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
74.87€ - 209.04€
CAS 13400-13-0
Fórmula molecular CsF
Peso molecular (g/mol) 151.90
Número MDL MFCD00010960
Clave InChI XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cesium fluoride, caesium fluoride, cesium monofluoride, dicesium difluoride, tricesium trifluoride, unii-t76a371hjr, caesium 1+ ion fluoride, caesiumfluoride, cesiumfluoride
PubChem CID 25953
SMILES [F-].[Cs+]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11307617
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
012885.14
25 g
74.87€
25 g
11317617
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
012885.22
100 g
209.04€
100 g
Descripción
Descripción
Used for desilylation reactions in organic synthesis. Useful base in organic chemistry, due to its low nucleophilicity. Owing to its high ionic character, it is a very reactive source of fluoride ion in organic synthesis. Reagent of choice when reactive naked fluoride is required. Effective catalyst in promoting Knoevenegal condensation. Single crystals of CsF are useful as the windows of cells for infrared spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H300-H310-H330-H314-H318
Mortal en caso de ingestión.
Mortal en contacto con la piel.
Mortal en caso de inhalación.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P281-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P311-P312-P330-P332+P313-P361-P363-P501c
H301+H311+H331-H315-H318-H361
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:6,1; grupo de embalaje:II
missing translation for 'einecsNumber' : 236-487-3
missing translation for 'rtecsNumber' : FK9650000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Fluoruro de cesio, masa/polvo blanco, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals