Learn More
Hidrogenocarbonato de cesio, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Descripción
Cesium hydrogen carbonate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cesium hydrogen carbonate |
| Punto de fusión | 175°C (decomposition) |
| Forma física | Agregados cristalinos |
| Cantidad | 25 g |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.92 |
| Porcentaje de pureza | 99.99% |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Cesium hydrogen carbonate
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Carbonic acid, cesium salt