Learn More
Hidróxido de cesio, solución acuosa al 50 % p/p, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11365729
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11365729 25 g 25 g
11375729 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11365729
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010020.ND
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21351-79-1 | CsHO | 149.91 g/mol
Cesium hydroxide is used in electric storage batteries. Also used to make porous cesium titanosilicates and potential ion-exchange materials for cleanup of radioactive wastes. Cesium Hydroxide is used as electrolyte in alkaline batteries at subzero temperatures, color photography and as a catalyst in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21351-79-1
Fórmula molecular CsHO
Peso molecular (g/mol) 149.91
Número MDL MFCD00010964
Clave InChI HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cesium hydroxide, caesium hydroxide, cesium hydrate, csoh, cesium hydroxide cs oh, cesium hydroxide dimer, cesium hydoxide, cs.ho, caesium 1+ oh, cesium hydroxide solution
PubChem CID 62750
ChEBI CHEBI:33988
Nombre IUPAC cesio;hidróxido
SMILES [OH-].[Cs+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cesium hydroxide
Color Incolora
Forma física Líquido incoloro
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN2681
Información de solubilidad Highly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.91
Porcentaje de pureza 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.
Olor Odorless
Sensibilidad Air Sensitive
Densidad 1.725 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cesium hydroxide, 50% w/w Aqueous Solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Cesium hydroxide