Learn More
Hidróxido de cesio hidrato, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11376678
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 11376678
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013233.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12260-45-6 | CsHO | 149.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12260-45-6
Fórmula molecular CsHO
Peso molecular (g/mol) 149.91
Número MDL MFCD00010964
Clave InChI HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cesium hydroxide monohydrate, cesium hydroxide hydrate, cesium hydroxide, monohydrate, cesium hydroxide-hydrate, cesium hydroxide, hydrate, ksc493c5l, caesium 1+ ion hydrate hydroxide, cesium hydroxide,monohydrate 9ci
PubChem CID 23679066
SMILES [OH-].[Cs+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cesium hydroxide hydrate
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (Metal basis)
Información de solubilidad Soluble in water and ethanol.
Nombre IUPAC cesio;hidróxido;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.91 (Anhydrous)
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto White crystalline