Learn More
Metavanadato de cesio, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323608
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 11323608
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039213.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14644-55-4
Fórmula molecular CsO3V
Peso molecular (g/mol) 231.844
Número MDL MFCD00049812
Clave InChI SZIZYHNGMIYCQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Cesium vanadate, meta
PubChem CID 23689378
Nombre IUPAC cesio;oxido(dioxo)vanadio
SMILES [O-][V](=O)=O.[Cs+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cesium metavanadate
Color Blanco a amarillo
Forma física Polvo de malla -100
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3288
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.84
Porcentaje de pureza 99.9%