Learn More
Sulfato de cesio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11402788
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 11402788
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16767.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10294-54-9 | Cs2O4S | 361.87 g/mol
Cesium sulfate is used to prepare dense aqueous solutions for use in isopycnic centrifugation. It is used as metal oxide catalyst enhancer for heterogeneous processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato de cesio se utiliza para preparar soluciones acuosas densas para su uso en la centrifugación isopícnica. Se utiliza como potenciador del catalizador de óxido metálico para procesos heterogéneos.
Solubilidad
Soluble en agua. (1820 g/l) a 20 °C
Notas
Higroscópico. Proteger de la humedad y el agua. Almacenar bajo gas inerte seco. Incompatible con el agua, agentes reductores y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10294-54-9
Fórmula molecular Cs2O4S
Peso molecular (g/mol) 361.87
Número MDL MFCD00010959
Clave InChI FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate
PubChem CID 25137
Nombre IUPAC dicesio;sulfato
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cesium sulfate
Punto de fusión 1,010°C
Cantidad 25 g
Índice Merck 14,2016
Información de solubilidad Soluble in water. (1820g/L) at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.87
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 4.24
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Cesium sulfate