missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Óxido de titanio y cesio, 99,85 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7050651
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11383598 5 g 5 g
11373598 25 g 25 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11383598

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039207.06

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 12158-57-5

It is employed as a intermediate for pharmaceutical.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 12158-57-5
Número MDL MFCD00053969
Sinónimo Cesium titanate

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Cesium titanium oxide
Color Blanco
Forma física Polvo de malla -100
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal Cs2TiO3
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.71
Porcentaje de pureza 99.85%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.