Learn More
Óxido de tungsteno y cesio, polvo blanco, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353598
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 11353598
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039206.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13587-19-4 | Cs2O4W
Cesium tungsten oxide is used for making transparent insulation coating that has the best infrared transparent barrier feature.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13587-19-4
Fórmula molecular Cs2O4W
Número MDL MFCD00049438
Sinónimo Cesium tungstate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cesium tungsten oxide
Color Blanco
Forma física Polvo de malla -200
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (Metals basis)
Información de solubilidad It is soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 513.66
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic