Learn More
Gibco™ CF1 Mouse Embryonic Fibroblasts, MitC-treated
Los fibroblastos embrionarios de ratón (MEF) CF1 Gibco tratados con mitomicina C (MitC) son células alimentadoras ideales para fomentar el cultivo de células madre embrionarias sanas (ESC) indiferenciadas tanto humanas como de ratones, y de células madre pluripotentes inducidas (iPSC).
39.50€ - 70.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Fibroblastos embrionarios crioconservados de ratón Almacenar en nitrógeno líquido. |
---|---|
Age | Embrionario |
Tipo de célula | Célula alimentadora, célula de fibroblastos |
Formulario | Crioconservado |
Especie | Ratón |
Código de producto | Marca | N.° de celdas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.° de celdas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15849662
|
Gibco™
A34959 |
4 x 106 |
70.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15737417
|
Gibco™
A34958 |
2 x 106 | N/A | ||||||
Descripción
Fabricado por MTI-GlobalStem y equivalente a MTI-GlobalStem Cat. n.º GSC-6001M y GSC-6201M, estas células MEF que se utilizan de manera generalizada se aíslan de ratones CF1 exogámicos, sometidos a una inmovilización mitótica mediante el tratamiento MitC, y se prueban para garantizar la seguridad y el rendimiento.
• Ayude a ahorrar tiempo valioso con ESC iPSC de cultivos de MEF inactivados previamente y listos para usarse
• Fiables con células alimentadoras meticulosamente probadas
• Confíe en un producto que se usa muchísimo
Ayude a ahorrar tiempo con los MEF listos para usarse
Los MEF CF1 irradiados ayudan a ahorrar tiempo y problemas relacionados con instalaciones de animales, llevar a cabo disecciones tediosas que requieren mucho tiempo, y con la expansión y pruebas de células día tras día, semana tras semana. Céntrese en su investigación con estos alimentadores inactivados previamente y listos para usarse.
Cultivo con células alimentadoras meticulosamente probadas
Cada lote de MEF CF1 se prueba para detectar bacterias, hongos, micoplasma y patógenos de ratón con el fin de minimizar el riesgo de contaminación. Cada lote también se somete a pruebas para determinar la viabilidad posterior a la descongelación (normalmente superior al 95 %) y la capacidad de admitir células ES humanas y de ratón para garantizar un rendimiento sólido y uniforme. Estas MEF se han utilizado con éxito con líneas ESC/iPSC de otras especies, pero deben probarse para comprobar su compatibilidad si se utilizan para dicha aplicación.
Confíe en un producto que se utiliza muchísimo
Estas MEF CF1 se utilizan en muchos laboratorios de todo el mundo y se han citado en varias publicaciones. Se han utilizado con éxito para apoyar células madre pluripotentes no diferenciadas en densidades que van desde 2 x 104–5,3 x 104 células/cm2.
Especificaciones
Fibroblastos embrionarios crioconservados de ratón Almacenar en nitrógeno líquido. |
|
Célula alimentadora, célula de fibroblastos | |
Ratón | |
Se envía con hielo seco |
Embrionario | |
Crioconservado | |
Agrupadas |