Learn More
Gibco™ CF6-Neo Mouse Embryonic Fibroblasts, irradiated
Los fibroblastos embrionarios de ratón (MEF) Gibco CF6-Neo irradiados son células alimentadoras resistentes a la neomicina que favorecen el cultivo de células madre embrionarias (ESC) humanas y de ratón no diferenciadas y sanas y células madre pluripotentes inducidas (iPSC).
Marca: Gibco™ A34963
Descripción
Fabricado por MTI-GlobalStem y equivalente a MTI-GlobalStem Cat. n.º GSC-6005G, estas células de MEF se aíslan de ratones híbridos CF1 x C57BL/6, sometidos a una inmovilización mitótica por irradiación y se prueban para ayudar a garantizar el rendimiento y minimizar el riesgo de contaminación. Para los MEF resistentes a la neomicina inactivados por el tratamiento con mitomicina C, vea los fibroblastos embrionarios de ratón CF6-Neo tratados con MitC. También puede elegir entre nuestra amplia selección de MEF que mejor se adapte a su aplicación.
• Ayude a ahorrar un tiempo valioso con los MEF preinactivados y listos para usar
• Cultive ESC e iPSC con confianza utilizando células alimentadoras meticulosamente analizadas
• Lleve a cabo investigaciones que impliquen la selección de fármacos usando células resistentes a la neomicina
Ayude a ahorrar tiempo con los MEF listos para usar
Los MEF CF6-Neo irradiados ayudan a ahorrar tiempo y problemas al tratar con una instalación de animales, realizando disecciones tediosas y que requieren mucho tiempo, y expandiendo y analizando células día tras día, semana tras semana. Céntrese en su investigación con estos alimentadores inactivados previamente y listos para usarse.
Cultivo con células alimentadoras meticulosamente probadas
Cada lote de MEF CF6-Neo se prueba para detectar bacterias, hongos, micoplasma y diversos patógenos de ratón con el fin de minimizar el riesgo de contaminación. Cada lote también se somete a pruebas para determinar la viabilidad posterior a la descongelación (normalmente superior al 95 %) y la capacidad de admitir células ES humanas y de ratón para ayudar a garantizar un rendimiento sólido y uniforme en su investigación. Estos MEF se han utilizado con éxito con líneas ESC/iPSC de otras especies, pero deben probarse para comprobar su compatibilidad si se utilizan para dicha aplicación.
Lleve a cabo investigaciones que impliquen la selección de fármacos usando células resistentes a la neomicina
Los MEF CF6-Neo expresan neoR de un transgén pPGKneobPa, lo que hace que sean altamente resistentes a la neomicina y a la geneticina (G418). Cada lote se prueba para determinar la tolerancia a varias concentraciones de G418 y el rango límite de supervivencia se indica en el certificado de análisis (CoA) para que sirva de ayuda para diseñar experimentos. Utilice estas células alimentadoras para favorecer el cultivo de ESC o iPSC indiferenciadas mientras realiza la selección del G418.
Especificaciones
Fibroblastos embrionarios crioconservados de ratón Almacenar en nitrógeno líquido. |
|
Célula de alimentación, célula de fibroblasto embrionarias de ratón | |
Ratón | |
4 x 106 células | |
4 x 106 cells |
Embrionario | |
Crioconservado | |
Agrupadas | |
Células alimentadoras | |
Se envía con hielo seco |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2937439 | Certificado de análisis | 26/01/2025 | A34963 |
1981671 | Certificado de análisis | 01/08/2018 | A34963 |
1981765 | Certificado de análisis | 01/08/2018 | A34963 |
20010702 | Certificado de análisis | 06/11/2017 | A34963 |
20010679 | Certificado de análisis | 23/10/2017 | A34963 |