Learn More
Laboratoires Anios Dermanios Scrub CG
Código de producto. 15195264
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. 15195264
Marca: Laboratoires Anios 2082522
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Jabón antiséptico para el lavado higiénico de las manos
Jabón antiséptico:
  • Solución transparente, ligeramente viscosa
  • pH del producto : aprox. 5
  • Densidad : aprox. 1,0
Especificaciones
Tipo de producto Cepillo Dermanios CG
Composición Excipientes de digluconato de clorhexidina
Para utilizar con (aplicación) Para entornos quirúrgicos, sala limpia industrial y médica
Cantidad 12 paq.
Volumen (métrico) 500 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • DERMANIOS SCRUB CG
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P262-Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P401-Almacenar .
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: D-GLUCONIC ACID, COMPOUND WITH N, N''-BIS(4-CHLOROPHENYL)-3, 12- DIIMINO-2, 4,11, 13-TETRAAZATETRA