Learn More
Tocris Bioscience™ CGS 35066
Endothelin-converting enzyme (ECE) inhibitor
Marca:  Tocris Bioscience™ 2512/10
242.58 EUR hasta el 2024-12-16
Use el código promocional "21630" para aplicar la oferta.
Código de producto. 18035462
  • 267.00€ / 10 miligramos
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
CGS 35066 is a potent endothelin-converting enzyme (ECE) inhibitor that displays > 100-fold selectivity over neutral endopeptidase 24.11 (IC50 values are 22 and 2300 nM respectively). Blocks the hypertensive effects induced by big ET-1 in vitro and reduces the magnitude of cerebral vasospasm following subarachnoid hemorrhage (SAH).
Especificaciones
Especificaciones
10 mg
CGS 35066
349.28
CGS 35066
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación