Learn More
Nabertherm™ Horno de cámara serie LF 1300 con controlador B500
Aislamiento combinado de ladrillos refractarios en las esquinas y bajo almacenamiento de calor y material de fibra de enfriamiento rápido.Con una amplia variedad de equipos opcionales, estos hornos de cámara se pueden adaptar de manera óptima a sus procesos.
Marca:  Nabertherm™ LF1232NKNE
Detalles adicionales : Peso : 400.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17327949
  • 16650.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Temperatura máxima:de 1300 °C
  • Carcasa doble con ventilación trasera, que proporciona temperaturas de carcasa bajas
  • Calefacción por cinco lados para una muy buena uniformidad de temperatura
  • Los elementos calefactores de los tubos de soporte garantizan una libre radiación de calor y una larga vida útil
  • Controlador montado en la puerta del horno y extraíble para un funcionamiento cómodo
  • Protección de la calefacción inferior y la superficie de apilamiento plana proporcionada por la placa de SiC incrustada en la base
  • Aislamiento de fibra no clasificado de alta calidad con ladrillos de esquina para un calentamiento más corto y tiempos de enfriamiento
  • Puerta con junta de ladrillo sobre ladrillo, montada a mano
  • Tiempos de calentamiento cortos debido a la alta potencia instalada
  • Ventilación lateral con conexión de derivación para el tubo de escape
  • Arco autoportante para una alta estabilidad y la mayor protección posible contra el polvo
  • Cierre rápido de la puerta
  • Entrada de deslizamiento de aire libremente ajustable en la base del horno
  • Incluye soporte.
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
Especificaciones
Especificaciones
B500
Hasta 1300 °C
1180 x 890 x 1470 mm
120 L
500 x 500 x 500 mm
370 kg