Learn More
Nabertherm™ Horno de cámara serie LH 1300 con controlador C540
Código de producto. 17317969 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 L
30 L
60 L
120 L
216 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17317969 60 L cada uno
17397949 15 L cada uno
17357959 30 L cada uno
17377969 120 L cada uno
17337979 216 L cada uno
5 options
Código de producto. 17317969
Marca: Nabertherm™ LH0632NMNE
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aislamiento robusto de ladrillos refractarios ligeros. Con una amplia variedad de equipos opcionales, estos hornos de cámara se pueden adaptar de manera óptima a sus procesos.
  • Temperatura máxima:de 1300 °C
  • Carcasa doble con ventilación trasera, que proporciona temperaturas de carcasa bajas
  • Calefacción por cinco lados para una muy buena uniformidad de temperatura
  • Los elementos calefactores de los tubos de soporte garantizan una libre radiación de calor y una larga vida útil
  • Controlador montado en la puerta del horno y extraíble para un funcionamiento cómodo
  • Protección de la calefacción inferior y la superficie de apilamiento plana proporcionada por la placa de SiC incrustada en la base
  • Aislamiento de múltiples capas sin fibras de ladrillos refractarios ligeros y aislamiento de respaldo especial
  • Puerta con junta de ladrillo sobre ladrillo, montada a mano
  • Tiempos de calentamiento cortos debido a la alta potencia instalada
  • Ventilación lateral con conexión de derivación para el tubo de escape
  • Arco autoportante para una alta estabilidad y la mayor protección posible contra el polvo
  • Cierre rápido de la puerta
  • Entrada de deslizamiento de aire libremente ajustable en la base del horno
  • Incluye soporte.
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
Spezifikation
Tipo de controlador C540
Capacidad (métrico) 60 L
Temperatura (métrico) 1300 °C
Dimensiones interiores (F x An x Al) 400 x 400 x 400 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 1070 x 780 x 1365 mm
Peso (métrico) 300 kg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.