Learn More
Nabertherm™ Horno de cámara serie LH 1300 con controlador C540
Código de producto. 17357959 Tienda Nabertherm Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 L
30 L
60 L
120 L
216 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17357959
Marca: Nabertherm™ LH0332NMNE
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aislamiento robusto de ladrillos refractarios ligeros. Con una amplia variedad de equipos opcionales, estos hornos de cámara se pueden adaptar de manera óptima a sus procesos.
  • Temperatura máxima:de 1300 °C
  • Carcasa doble con ventilación trasera, que proporciona temperaturas de carcasa bajas
  • Calefacción por cinco lados para una muy buena uniformidad de temperatura
  • Los elementos calefactores de los tubos de soporte garantizan una libre radiación de calor y una larga vida útil
  • Controlador montado en la puerta del horno y extraíble para un funcionamiento cómodo
  • Protección de la calefacción inferior y la superficie de apilamiento plana proporcionada por la placa de SiC incrustada en la base
  • Aislamiento de múltiples capas sin fibras de ladrillos refractarios ligeros y aislamiento de respaldo especial
  • Puerta con junta de ladrillo sobre ladrillo, montada a mano
  • Tiempos de calentamiento cortos debido a la alta potencia instalada
  • Ventilación lateral con conexión de derivación para el tubo de escape
  • Arco autoportante para una alta estabilidad y la mayor protección posible contra el polvo
  • Cierre rápido de la puerta
  • Entrada de deslizamiento de aire libremente ajustable en la base del horno
  • Incluye soporte.
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
Especificaciones
Tipo de controlador C540
Capacidad (métrico) 30 L
Temperatura (métrico) 1300 °C
Dimensiones interiores (F x An x Al) 320 x 320 x 320 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 930 x 700 x 1285 mm
Peso (métrico) 200 kg