Descripción
- Temperatura máxima:de 1300 °C
- Carcasa doble con ventilación trasera, que proporciona temperaturas de carcasa bajas
- Calefacción por cinco lados para una muy buena uniformidad de temperatura
- Los elementos calefactores de los tubos de soporte garantizan una libre radiación de calor y una larga vida útil
- Controlador montado en la puerta del horno y extraíble para un funcionamiento cómodo
- Protección de la calefacción inferior y la superficie de apilamiento plana proporcionada por la placa de SiC incrustada en la base
- Aislamiento de múltiples capas sin fibras de ladrillos refractarios ligeros y aislamiento de respaldo especial
- Puerta con junta de ladrillo sobre ladrillo, montada a mano
- Tiempos de calentamiento cortos debido a la alta potencia instalada
- Ventilación lateral con conexión de derivación para el tubo de escape
- Arco autoportante para una alta estabilidad y la mayor protección posible contra el polvo
- Cierre rápido de la puerta
- Entrada de deslizamiento de aire libremente ajustable en la base del horno
- Incluye soporte.
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de controlador | C540 |
| Capacidad (métrico) | 120 L |
| Temperatura (métrico) | 1300 °C |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 500 x 500 x 500 mm |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 1170 x 880 x 1465 mm |
| Peso (métrico) | 410 kg |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?