Learn More
Carbón, técnico, polvo decolorante, activado, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra para polvos de plástico
Specifications
Punto de fusión | 3652°C |
Color | Negro |
Envase | Jarra para polvos de plástico |
Cantidad | 1 kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 12g/mol |
Forma física | Polvo sólido |
Safety and Handling
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
Product Identifier
- Charcoal, Activated
- Atención
- Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 2
- H252-Se calienta espontáneamente en grandes cantidades; puede inflamarse.
- P235+P410-Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.