Learn More
Carbón, técnico, polvo decolorante, activado, Fisher Chemical
Código de producto. 11478103 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 KG
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11478103 500 g Jarra para polvos de plástico 500 GR
10000050 1 kg Jarra para polvos de plástico 1 KG
10010050 5 kg Barril de plástico 5 KG
3 options
Código de producto. 11478103
Marca: Fisher Chemical C/4040/53
Solicitar formato a granel o personalizado
Chemical Identifiers
CAS 7440-44-0
Fórmula molecular C
Número MDL 133992
Specifications
Punto de fusión 3652 °C
Color Negro
Envase Jarra para polvos de plástico
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 12g/mol
Forma física Polvo sólido
compliance-icons
Product Identifier
  • Charcoal, Activated
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 2
Hazard Statement
  • H252-Se calienta espontáneamente en grandes cantidades; puede inflamarse.
Precautionary Statement
  • P235+P410-Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.