Learn More
Eppendorf™ Soporte para cargador 2, para Eppendorf Xplorer™/Xplorer™ plus
GREENER_CHOICE
Ahorra espacio en la mesa de trabajo y almacena y carga cómodamente la pipeta.
Marca:  Eppendorf™ 3116000031
Código de producto. 15735223
  • 289.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Transporta y alberga hasta una pipeta Eppendorf Xplorer™ o Xplorer™ plus
  • Diseño robusto que alberga y protege el instrumento de forma segura
  • Las grandes patas de caucho protegen el soporte de líquidos derramados en la mesa trabajo
  • Función de recogida de cable para el cable de alimentación que no se utilice
  • Funciona con un adaptador de corriente/red suministrado con pipeta Eppendorf Xplorer™ o Xplorer™ plus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Soporte para cargador 2
Pipette Holder and Charger
One Eppendorf Xplorer™ or Xplorer plus pipette
Storing and charging pipettes