Learn More
Eppendorf™ Soporte de carga 2
El soporte de carga para pipetas2 Eppendorf™ mantiene las pipetas Eppendorf™ al alcance y permiten ahorrar un preciado espacio en la mesa de trabajo.
Marca: Eppendorf™ 3116000040
281.99 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
- Transporta y carga una Multipette™E3/E3x o una Multipette™ stream/Xstream
- Diseño robusto que alberga y protege el instrumento de forma segura
- Las grandes patas de caucho protegen el soporte de líquidos derramados en la mesa trabajo
- Función de recogida de cable para el cable de alimentación que no se utilice
- Funciona con adaptador de corriente/alimentación suministrado con Multipette E3/E3x o Multipette stream/Xstream
Especificaciones
Pipette Holder and Charger | |
Multipette™ E3/E3x or Multipette™ stream/Xstream | |
One Multipette™ E3/E3x or Multipette™ stream/Xstream, operated with mains/power adapter supplied with Multipette™ E3/E3x or Multipette™ stream/Xstream |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92% -
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31