Learn More
Eppendorf™ Cunas de carga
Adapte el soporte de carga 4880 000.026 para almacenar y cargar una gran variedad de dispositivos de manipulación de líquidos diferentes. Las bases de carga Eppendorf se han diseñado para su uso con los carruseles del cargador Eppendorf.
Marca: Eppendorf™ 4880601003
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Carcasa del cargador para carrusel de carga (4880 000.026)
- Adaptador para Multipette
Especificaciones
Carrusel de carga (4880 000.026) | |
1 unidad |