Learn More
Hanna Instruments™ Termómetro de sensor remoto Checkfridge™
Código de producto. 10026121
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De 50 °C a 150 °C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 10026121
Marca: Hanna Instruments™ HI14700
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñado para controlar la temperatura de refrigeradores, congeladores, etc. El termómetro con sensor remoto Hanna Instruments™ Checkfridge™ es un termómetro digital de lectura continua y magnético equipado con sonda con punta de acero inox en un cable de 1 m. La función exclusiva CAL Check™ proporciona calibración interna del dispositivo con el giro de un interruptor, lo que reduce el tiempo de preparación de un baño de hielo.
Termómetro digital de lectura continua y magnético equipado con sonda con punta de acero inoxidable en un cable de 1 m. La función exclusiva CAL Check™ facilita la calibración interna del dispositivo con el giro de un interruptor, lo que reduce el tiempo de preparación de un baño de hielo.
  • Diseñado para controlar la temperatura de refrigeradores, congeladores y otros aparatos.
  • En la parte posterior del medidor se sitúan dos imanes fuertes que permiten fijarlo de forma segura a cualquier superficie de acero.
  • El sensor se puede utilizar para monitorizar la temperatura del aire o del producto.
  • Se activa un dispositivo de comprobación de calibración interno con solo tocar un botón que garantiza lecturas precisas en todo momento.
  • 1 pila AAA × 1,5 V incluida.
Especificaciones
Puntos de calibración 2 puntos
Diámetro de la sonda (métrico) 5 mm
Incluye Pila AAA
Longitud del cable (métrico) 1 m
Tipo de sonda Acero inoxidable de uso general
Resolución 0.1° C
Temperatura máxima 150 °C
Temperatura mín. (métrico) 50 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De 50 °C a 150 °C
Calibrated Sí
Exactitud ±0.3 °C (de −20 a 90 °C)
±0.5 °C (exterior)