Learn More
Honeywell™ Check and Go DeepTril 1 Gloves
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Descripción
- Guante tejido con poliamida negra
- Revestimiento de inmersión completo de espuma de nitrilo negro con puntos de PVC la palma
- El diseño tejido sin costuras es ergonómico, es decir, se adapta mejor a la forma natural de la mano para una mayor resistencia y durabilidad
- El hilo reduce la creación de pelusas y lo hace ideal para las aplicaciones más sensibles. Además, se puede lavar fácilmente para que tengan una vida útil más larga
- El punto ceñido de su tejido hace que el guante se sujete correctamente, limita la penetración de la suciedad y ofrece una buena sensibilidad táctil
- La espuma de nitrilo y los puntos de PVC en la palma mejoran el agarre y optimizan la transpirabilidad del guante
- El puño tejido y elástica hace que el guante se sujete bien
- El revestimiento de nitrilo ofrece una excelente resistencia a las abrasiones y es impermeable al aceite
- El color negro es ideal para trabajar en entornos sucios
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Normas básicas EN 420-2003 y EN 388-2003 sobre riesgos mecánicos |
Descripción | 13 de calibre |
Color | Negro |
Material | Nitrilo de espuma |
Tamaño | 10 |
Longitud (métrico) | 25 cm |