Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de dos tapones Chem-Durance Bio L/S™
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
13
16
25
Tamaño de la unidad:
paquete de 8
Descripción
- Cumple los requisitos de la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
- La camisa exterior flexible actúa como capa aislante para absorber y disipar el calor de los rodillos, lo que aumenta la vida útil de los tubos
- El revestimiento con calibre liso sin plastificadores es hidrófobo y resiste la absorción y adsorción de líquidos acuosos
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 4,8 mm |
| Material | Bio Chem-Durance |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -60 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tamaño de los tubos | 25 |
| Caudal | De 1,7 a 1000 ml/min. |
| Manguera dentada | 3/16 pulg |
| Altura (métrico) | 8,8 m |
| Presión máxima | 35 psi |
| Nivel de vacío | 660 mm |
| Mostrar más |