Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de dos tapones Chem-Durance Bio L/S™
Código de producto. 16438743
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
13
16
25
Tamaño de la unidad:
paquete de 8
Código de producto. 16438743
Marca: Masterflex™ 9611716
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente resistencia química y una larga vida útil de bombeo
  • Cumple los requisitos de la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
  • La camisa exterior flexible actúa como capa aislante para absorber y disipar el calor de los rodillos, lo que aumenta la vida útil de los tubos
  • El revestimiento con calibre liso sin plastificadores es hidrófobo y resiste la absorción y adsorción de líquidos acuosos
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 3,1 mm
Material Bio Chem-Durance
Longitud global (imperial) 1,25 ft
Longitud global (métrico) 0,38 m
Para utilizar con (aplicación) Laboratorio, procesamiento farmacéutico y biotecnología
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 0 °C
Cantidad de embalaje 8
Tamaño de los tubos 16
Caudal 460 mL/min
Manguera dentada 1/8 pulg
Presión máxima 40 psi, 2,7 bar
Nivel de vacío 660 mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) de 40 °C
Tipo de producto Tubos de 2 tapones