missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CHEMetrics Kits de análisis de agua Chemets™
Proporcionan resultados en dos minutos o menos
Marca: CHEMetrics K7512
Includes: QUITAR
Descripción
Provide results in two minutes or less
- Diseñadas para ofrecer la máxima sencillez y exactitud, las ampollas CHEMets con 7 mm de diámetro incluyen puntas graduadas cónicas con reactivo interior sellado al vacío
- Para realizar una prueba, solo tiene que sumergir la ampolla CHEMets en la muestra y quitar la punta; el volumen de muestra correcto se aspirará rápidamente al interior de la ampolla
- En dos minutos o menos, la reacción entre la muestra y el reactivo produce un color, que se debe comparar a continuación con el patrón de color adecuado para la cuantificación de los resultados—
- Los comparadores tienen dos años de vida útil.
Información de órdenes
También hay disponibles paquetes de recarga de 30 ampollas.
Especificaciones
Oxígeno disuelto (DO) | |
30 | |
2 min |
Caja de plástico, recarga, comparador, vaso de muestras de 25 ml e instrucciones | |
De 1 a 12 ppm | |
Kit de pruebas de agua visual CHEMets |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Oxygen, dissolved
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P405-Guardar bajo llave.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction