Learn More
CHEMetrics Oxígeno disuelto CHEMets, kit de pruebas de agua visual
Click to view available options
temp:
0 a 1 ppm
De 0 a 100 ppb
De 0 a 40 ppb
De 1 a 12 ppm
Tamaño de la unidad:
30 PCS
paquete de 30
Descripción
Includes
QUITAR
Proporcionan resultados en dos minutos o menos
- Diseñadas para ofrecer la máxima sencillez y exactitud, las ampollas CHEMets con 7 mm de diámetro incluyen puntas graduadas cónicas con reactivo interior sellado al vacío
- Para realizar una prueba, solo tiene que sumergir la ampolla CHEMets en la muestra y quitar la punta; el volumen de muestra correcto se aspirará rápidamente al interior de la ampolla
- En dos minutos o menos, la reacción entre la muestra y el reactivo produce un color, que se debe comparar a continuación con el patrón de color adecuado para la cuantificación de los resultados—
- Los comparadores tienen dos años de vida útil.
Información de órdenes
También hay disponibles paquetes de recarga de 30 ampollas.
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | Oxígeno disuelto (DO) |
| Incluye | Caja de plástico, recarga, comparador, pinza de montaje adhesiva, pinza de montaje permanente, tubo de muestreo e instrucciones |
| Nº de pruebas | 30 |
| temp | De 0 a 100 ppb |
| Tiempo de prueba | 2 min |
| Tipo | Kit de pruebas de agua visual CHEMets |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Dissolved Oxygen CHEMets & ULR CHEMets Refills and Vacu-vials Ampoules
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P264-Lavarse todas las áreas externas del cuerpo expuestas concienzudamente tras la manipulación.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: 2, 2'-Oxydiethanol,Potassium hydroxide