Learn More
CHEMetrics Kits de viales para COD
Código de producto. p-3637931
Click to view available options
temp:
0 a 15.000 ppm
0 a 1500 ppm
0 a 150 ppm
De 0 a 15 000 ppm (intervalo alto+)
Certificaciones/conformidad:
Con aprobación USEPA
Sin homologación USEPA
Nº de pruebas:
24
149
Incluye:
150 viales y libro de instrucciones
25 viales y libro de instrucciones
98 viales y libro de instrucciones
Tamaño de la unidad:
0.08 LT
150 PCS
paquete de 150
paquete de 25
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11863510
Marca: CHEMetrics K7350S
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Includes
Instrucciones
Contiene reactivos premedidos para una determinación precisa y económica de COD
  • Contiene todo lo necesario (excepto agua destilada) para realizar pruebas
  • Incluye viales y libro de instrucciones
  • Se suministra en una caja de cartón
  • Tiempo de digestión de 2 horas
  • Reactor de dicromato, digestión
Para cada serie de pruebas, debe prepararse un blanco de ampolla de reactivo nuevo; por lo tanto, el número de muestras que pueden analizarse con cada kit variará.
Información de órdenes
En paquetes de 25 viales de reactivo
Especificaciones
Analitos Demanda química de oxígeno (COD)
Certificaciones/conformidad Con aprobación USEPA
Para utilizar con (aplicación) Reactivos premedidos para una determinación precisa y económica de la demanda química de oxígeno (COD), determinación del contenido de materia orgánica oxidable de aguas residuales
Para utilizar con (equipo) Bloque digestor, así como un fotómetro o espectrofotómetro
Incluye 25 viales y libro de instrucciones
Nº de pruebas 24
temp 0 a 150 ppm
Método de prueba Reactor de dicromato, digestión
Tiempo de prueba Digestión de 2 h
Tipo Kit de viales de COD
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • COD Vials Kit 0-150 ppm (LR) USEPA-accepted
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Líquido comburente Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1A
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sulfuric acid, Silver sulfate, Mercuricsulfate, Potassium dichromate