Learn More
Cole-Parmer™ Tubos de FEP ChemFluor
Marca:  Cole-Parmer™ 96001-10
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11735848
  • 450.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
para ver el stock
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
6,4 mm
-270 °C
Estéril
213 psi
3 mm
15,24 m
1 unidad
Transparente
de 205 °C