Learn More
Fisherbrand™ Almohadillas absorbentes químicas
Código de producto. 15853720 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
89 l
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15853720 89 l paquete de 100
1 options
Código de producto. 15853720
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las almohadillas absorbentes de productos químicos Fisherbrand™ absorben productos químicos y líquidos peligrosos
  • El no tejido de un extremo proporciona una resistencia adicional y menos pelusas
  • No se degrada ni provoca reacción química peligrosa con el líquido absorbido
  • El color verde avisa a los trabajadores de que el producto se está utilizando para líquidos peligrosos y permite al usuario identificar y separar los residuos peligrosos para su eliminación, lo que reduce los costes de eliminación
  • Perforadas para mayor flexibilidad - se usa solo lo que se necesite y se reducen los residuos
  • Perfectas para limpiar derrames de productos químicos o para su uso en laboratorios
Especificaciones
Color Verde
Descripción Almohadillas de 50 x 40 cm, peso medio, perforadas y unidas
Capacidad (métrico) 89 l
Material No tejido, meltblown
Tipo Absorbente químico
Para utilizar con (aplicación) Excesos de pulverización, fugas, goteos en áreas de almacenamiento de bidones y líquidos, estaciones de trabajo y laboratorios.
Cantidad de embalaje 100 almohadillas/caja
Grosor 2 capa
Dimensiones (L x An) 50 x 40 cm
Longitud (métrico) 50 cm
Anchura (métrico) 40 cm
Altura (imperial) 16,14 pulg
Peso (imperial) 15,65lb
Peso (métrico) 7,1 kg