Learn More
3M™ Rollos absorbentes de productos químicos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
330 mm x 30 m
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Descripción
- Ofrece una amplia área de cobertura
- Adecuado para una amplia gama de líquidos
- La alta capacidad de absorción minimiza la cantidad de residuos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Rollo de absorbente de productos químicos |
| Cantidad de embalaje | 2/caja |
| Dimensiones (L x An) | 330 mm x 30 m |