Learn More
WTW™ Kits de prueba de demanda química de oxígeno (DQO)
Click to view available options
temp:
13 a 20°C
6 a 20°C
9 a 20°C
De 20 a 1500 mg/l
De 200 a 15 000 mg/l
De 25 a 1500 mg/l
De 300 a 3500 mg/l
De 4 a 40 mg/l
De 4 a 5 a 25 °C
Tamaño de la unidad:
0.75 KG
136 GR
167 GR
25 PCS
400 ML
75 GR
800 GR
paquete de 25
Descripción
- Gran variedad de instrumentos para medir la demanda química de oxígeno (COD)
- Determinaciones seguras de COD en agua
- Kit de prueba de reactivos de dióxido de cloro (ClO<sub>2</sub>)
- Para aguas residuales, control de producción, aguas subterráneas, aguas superficiales
- Para fotómetros PhotoLab® S6, PhotoLab® S12, PhotoLab® Spectral, spectroFlex
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 15705 |
| Volumen (métrico) | 10 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Aguas residuales, control de producción, aguas subterráneas, aguas superficiales |
| Para utilizar con (equipo) | Fotómetro PhotoLab™6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ 6000, PhotoLab™ Spektral, Ph |
| Nº de pruebas | 200 |
| Cantidad | 1/Paq. |
| temp | De 25 a 1500 mg/l |
| Tipo | Kit de pruebas de cloro |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- COD Cell Test C4/25 Method: photometric 25 - 1500 mg/l
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid, mercury(II) sulphate, potassium dichromate