Learn More
WTW™ Kits de prueba de demanda química de oxígeno (DQO)
Obtenga resultados precisos de las pruebas de demanda química de oxígeno (COD) con el kit de pruebas de reactivos de dióxido de cloro.
Marca: WTW™ 251990
96.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Ver más versiones de este producto
Descripción
- Gran variedad de instrumentos para medir la demanda química de oxígeno (COD)
- Determinaciones seguras de COD en agua
- Kit de prueba de reactivos de dióxido de cloro (ClO<sub>2</sub>)
- Para aguas residuales, control de producción, aguas subterráneas, aguas superficiales
- Para fotómetros PhotoLab® S6, PhotoLab® S12, PhotoLab® Spectral, spectroFlex
Especificaciones
EN ISO 15705 | |
Fotómetro PhotoLab™ 6000, medidor Photoflex™ | |
De 4 a 5 a 25 °C |
Aguas residuales, control de producción, aguas subterráneas, aguas superficiales | |
100 | |
Kit de pruebas de reactivos de fluoruro (F) |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Seguridad y manipulación
- COD Reagent Vario LR
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid, mercury sulphate, disilver(1+) sulphate, potassium dichromate